Molibdénio ≥99.95% (baseado nos metais), folha, Thickness: 0.05 mm (0.002 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
46943.GH
46943.HW
46943.HX
46943.GHEA
97.8
EUR
46943.GH
46943.HW
46943.HX
Molibdénio ≥99.95% (baseado nos metais), folha, Thickness: 0.05 mm (0.002 in)
Molibdénio
Fórmula:
Mo Ponto de ebulição: 3617 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: 2622 °C Densidade: 10,28 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00003465 Número CAS: 7439-98-7 EINECS: 231-107-2 Merck Index: 12,06317 |