ortofosfato de tri-potássio, anidro, grau de reagente
Fornecedor: VWR Chemicals
|
Perigo
|
0645-100GEA
94
EUR
0645-100G
0645-500G
ortofosfato de tri-potássio, anidro, grau de reagente
ortofosfato de tri-potássio
Fórmula:
K₃O₄P Ponto de Fusão: 1340 °C Densidade: 2,564 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00036295 Número CAS: 7778-53-2 EINECS: 231-907-1 Merck Index: 12,07830 |
Heavy Metals | ≤0.001% |
Insolubles | ≤0.02% |
Iron | ≤0.003% |
Purity | ≥97% |