Print…
2-Butyne-1-ol ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2-Butyn-1-ol, But-2-yn-1-ol, 1-Hydroxy-2-butyne
B0712-25ML B0712-5ML
TCIAB0712-25MLEA 112 EUR
TCIAB0712-25ML TCIAB0712-5ML
2-Butyne-1-ol ≥98.0% (por GC)
2-Butyne-1-ol
Fórmula: C₄H₆O
Peso Molecular: 70.09 g/mol
Ponto de ebulição: 145°C
Ponto de Fusão: -2
Ponto de Inflamação: 55°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00002914
Número CAS: 764-01-2
EINECS: 212-113-4
UN: 1987
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=160ea8a895cb1772d01dca25a9ee80d1cd0793fb&vid=160ea8a895cb1772d01dca25a9ee80d1cd0793fb&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %