Print…
1-Ethynylcyclohexanol ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 1-Ethynyl-1-cyclohexanol
E0297-25G E0297-500G
TCIAE0297-25GEA 18 EUR
TCIAE0297-25G TCIAE0297-500G
1-Ethynylcyclohexanol ≥98.0% (por GC)
1-Ethynylcyclohexanol
Fórmula: C₈H₁₂O
Peso Molecular: 124.18 g/mol
Ponto de ebulição: 174°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00003858
Número CAS: 78-27-3
EINECS: 201-100-9
UN: 2811
ADR: 6.1 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6ef7999a35625f459bdd1ef64cd2bc51dbd1d050&vid=6ef7999a35625f459bdd1ef64cd2bc51dbd1d050&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystaline
Purity (GC) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency