Print…
4-Amino-N,N-dimetilanilina 2 HCl ≥99.0% (por HPLC, análise de titulação) para pesquisa bioquímica
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: N,N-Dimethyl-p-phenylenediamine dihydrochloride, N,N-Dimethyl-P-phenylenediamine 2HCl
D3931-5G D3931-1G
TCIAD3931-5GEA 31 EUR
TCIAD3931-5G TCIAD3931-1G
4-Amino-N,N-dimetilanilina 2 HCl ≥99.0% (por HPLC, análise de titulação) para pesquisa bioquímica
4-Amino-N,N-dimetilanilina 2 HCl
Fórmula: (CH₃)₂NC₆H₄NH₂·2HCl
Ponto de Fusão: 208°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00012991
Número CAS: 536-46-9
EINECS: 208-635-7
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,03280
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=be96ac50379531d71c4626de2813053ad25aacf4&vid=9341584638c5fe3c37330cab7573fbd298a65f33&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 % (calcd.on dried substance)
Drying loss max. 1.0 %
Suitability for sulfide-analysis to pass test