Print…
Cloreto de guanidínio ≥99.0% (por análise titulométrica) para pesquisa de proteínas
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Guanadine hydrochloride, Aminoformamidine hydrochloride, Aminomethanamidine hydrochloride, Guanidine HCI, Guanidine chloride, Guanidinium chloride, Guanidine hydrochloride
G0197-25G G0197-500G G0197-100G
TCIAG0197-25GEA 22 EUR
TCIAG0197-25G TCIAG0197-500G TCIAG0197-100G
Cloreto de guanidínio ≥99.0% (por análise titulométrica) para pesquisa de proteínas
Cloreto de guanidínio
Fórmula: NH₂C(=NH)NH₂·HCl
Peso Molecular: 95.53 g/mol
Ponto de Fusão: 185
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00013026
Número CAS: 50-01-1
EINECS: 200-002-3
Merck Index: 14,04562
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=52e4dd9f0a4b1455d358721a1fb2ac60050f650c&vid=2fe27eedee6de0a811023e1e664a52fd3375cc70&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Melting point 185.0 to 189.0 deg-C
Absorbance max. 0.200 (6mol/L, H2O, 225.0 nm)
Suitability for protein-analysis to pass test