Fenolftaleína ACS
Fornecedor: VWR Chemicals
|
Perigo
|
0376-100GEA
76
EUR
0376-100G
0376-50G
Fenolftaleína ACS
Fenolftaleína
Fórmula:
C₂₀H₁₄O₄ Ponto de Fusão: 258…262 °C Densidade: 1,3 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00005913 Número CAS: 77-09-8 EINECS: 201-004-7 ALCANCE: 01-2119498295-24 Merck Index: 14,07243 |
|
Clarity of Alcohol Solution | Pass |
Visual Transition Interval (pH 8 – 10) | Pass |