Print…
Pirocarbonato de Di-terc-butilo ≥95.0% (por análise titulométrica) reagente BOC para aminoácido
Fornecedor: TCI
Perigo
D1547-100G D1547-25G D1547-500G
TCIAD1547-100GEA 62 EUR
TCIAD1547-100G TCIAD1547-25G TCIAD1547-500G
Pirocarbonato de Di-terc-butilo ≥95.0% (por análise titulométrica) reagente BOC para aminoácido
Pirocarbonato de Di-terc-butilo
Fórmula: C₁₀H₁₈O₅
Ponto de ebulição: 235 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 20…23 °C
Densidade: 1,02 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 47°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00008805
Número CAS: 24424-99-5
EINECS: 246-240-1
UN: 2930
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e76f79d85fb16c6a3086962a76d1e9631e52b271&vid=9b554da4de6439d30530f5ff0c530c94a95c171d&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (Morpholine Method) min. 95.0 %