Print…
1,1'-Carbonildiimidazole ≥97.0% (por análise titulométrica) agente de acoplamento para síntese de peptídeos
Fornecedor: TCI
Perigo
C0119-25G C0119-250G C0119-5G
TCIAC0119-25GEA 33 EUR
TCIAC0119-25G TCIAC0119-250G TCIAC0119-5G
1,1'-Carbonildiimidazole ≥97.0% (por análise titulométrica) agente de acoplamento para síntese de peptídeos
1,1'-Carbonildiimidazole
Fórmula: C₇H₆N₄O
Ponto de Fusão: 111…116 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00005286
Número CAS: 530-62-1
EINECS: 208-488-9
UN: 1759
ADR: 8,III
Merck Index: 14,01819
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7ffad45cd301a8ad9db8bb71ee0e3fc722059cb6&vid=3b4f70577addaeb9e9d121fac6937d94f0db73a4&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 114.0 to 121.0 deg-C