Print…
2,2-Diphenylpropiononitrile ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
D2534-25G D2534-5G
TCIAD2534-25GEA 212 EUR
TCIAD2534-25G TCIAD2534-5G
2,2-Diphenylpropiononitrile ≥98.0% (por GC)
2,2-Diphenylpropiononitrile
Fórmula: (C₆H₅)₂C(CN)CH₃
Ponto de ebulição: 142°C
Densidade: 1,0671 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001846
Número CAS: 5558-67-8
EINECS: 226-925-1
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fa31a013ba440ca4e5e758032ca1817ad4eccc18&vid=fa31a013ba440ca4e5e758032ca1817ad4eccc18&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %