Print…
Cloroacetamida ≥98.0% (por GC) para pesquisa bioquímica
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 2-Chloroacetamide
C2536-25G C2536-5G
TCIAC2536-25GEA 33 EUR
TCIAC2536-25G TCIAC2536-5G
Cloroacetamida ≥98.0% (por GC) para pesquisa bioquímica
Cloroacetamida
Fórmula: C₂H₄ClNO
Ponto de ebulição: 225°C
Ponto de Fusão: 115…117 °C
Densidade: 1,6 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 170 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008027
Número CAS: 79-07-2
EINECS: 201-174-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,02110
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bf1c5234d2c71c79ac306e5d726e44dc845fd8e2&vid=17d47b2bc5e9bd9a725711c7e9ecc61539dcb228&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 117.0 to 121.0 deg-C
Protein impurity test (SDS-PAGE) to pass test