Print…
2-Nitrophenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fornecedor: TCI
Atenção
N0811-1G N0811-5G
TCIAN0811-1GEA 55 EUR
TCIAN0811-1G TCIAN0811-5G
2-Nitrophenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
2-Nitrophenylboronic acid
Fórmula: C₆H₆BNO₄
Ponto de Fusão: 142°C
Número MDL : MFCD00161358
Número CAS: 5570-19-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cc328068fc74139da075b8eb8b1d095230223107&vid=cc328068fc74139da075b8eb8b1d095230223107&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 112.0 %