Print…
Cyclopropanesulphonyl chloride ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: Cyclopropanesulphonylchloride
C2187-1G C2187-5G
TCIAC2187-1GEA 34 EUR
TCIAC2187-1G TCIAC2187-5G
Cyclopropanesulphonyl chloride ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
Cyclopropanesulphonyl chloride
Fórmula: C₃H₅ClO₂S
Peso Molecular: 140.59 g/mol
Ponto de ebulição: 60°C
Ponto de Inflamação: 96°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD01631933
Número CAS: 139631-62-2
UN: 3265
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=351eb29833224c97f6f111ff02d7a9175ebf2ee3&vid=351eb29833224c97f6f111ff02d7a9175ebf2ee3&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %