Print…
Cyclopropanesulphonyl chloride, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Cyclopropanesulphonylchloride
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
640573-100MG 640573-500MG
SIAL640573-100MGEA 103 EUR
SIAL640573-100MG SIAL640573-500MG
Cyclopropanesulphonyl chloride, Sigma-Aldrich®
Cyclopropanesulphonyl chloride
Fórmula: C₃H₅ClO₂S
Peso Molecular: 140.59 g/mol
Número MDL : MFCD01631933
Número CAS: 139631-62-2
UN: 3265
ADR: 8 II