Print…
Cyclopropanesulphonyl chloride ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Cyclopropanesulphonylchloride
H29107.06 H29107.03
H29107.06EA 99.6 EUR
H29107.06 H29107.03
Cyclopropanesulphonyl chloride ≥97%
Cyclopropanesulphonyl chloride
Purity: 97% CAS No.: 139631-62-2 Molecular Formula: C3H5ClO2S Formula Weight: 140.59 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 96°(205°F) Refractive Index: 1.477 Boiling Point: 60°/2mm UN No.: 3265 MDL No.: MFCD01631933
Fórmula: C₃H₅ClO₂S
Peso Molecular: 140.59 g/mol
Ponto de ebulição: 60 °C (2 mmHg)
Densidade: 1.39
Ponto de Inflamação: 96 °C (205 °F)
Número MDL : MFCD01631933
Número CAS: 139631-62-2
UN: 3265
ADR: 8 II