3-Methyl-2-thiophenecarbonitrile 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
A13305.06
A13305.03
A13305.14
A13305.06EA
114
EUR
A13305.06
A13305.03
A13305.14
3-Methyl-2-thiophenecarbonitrile 96%
3-Methyl-2-thiophenecarbonitrile
Purity: 96%
CAS No.: 55406-13-8
Molecular Formula: C6H5NS
Formula Weight: 123.18
Refractive Index: 1.5530
Boiling Point: 91-93°/12mm
UN No.: 3276
MDL No.: MFCD00052086
Fórmula:
C₆H₅NS Ponto de ebulição: 91…93 °C (12 mmHg) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00052086 Número CAS: 55406-13-8 UN: 3276 ADR: 6.1,III |