Print…
3-(Pentafluorothio)aniline ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 3-Aminophenylsulphurpentafluoride, 3-Aminophenylsulphur pentafluoride
H35190.03 H35190.05 H35190.06
H35190.03EA 76.8 EUR
H35190.03 H35190.05 H35190.06
3-(Pentafluorothio)aniline ≥97%
3-(Pentafluorothio)aniline
Fórmula: C₆H₆F₅NS
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00674199
Número CAS: 2993-22-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III