Print…
4-Amino-1-methylpiperidine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 1-Methylpiperidin-4-amine
A2046-25G A2046-5G
TCIAA2046-25GEA 95 EUR
TCIAA2046-25G TCIAA2046-5G
4-Amino-1-methylpiperidine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
4-Amino-1-methylpiperidine
Fórmula: C₆H₁₄N₂
Ponto de ebulição: 83°C
Número MDL : MFCD01570549
Número CAS: 41838-46-4
UN: 2920
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b7258e3235aece84eb53ef108a69c0ce8de9dd12&vid=b7258e3235aece84eb53ef108a69c0ce8de9dd12&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %