Print…
Bis(2-methoxyethyl)amine, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
B48207-1L B48207-250ML
SIALB48207-1LEA 818 EUR
SIALB48207-1L SIALB48207-250ML
Bis(2-methoxyethyl)amine, Sigma-Aldrich®
Bis(2-methoxyethyl)amine
Fórmula: C₆H₁₅NO₂
Peso Molecular: 133.1888 g/mol
Número MDL : MFCD00025906
Número CAS: 111-95-5
EINECS: 203-923-9