Print…
1,4-Dichloro-9,10-anthraquinone ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
D2518-1G D2518-5G
TCIAD2518-1GEA 201 EUR
TCIAD2518-1G TCIAD2518-5G
1,4-Dichloro-9,10-anthraquinone ≥98.0% (por GC)
1,4-Dichloro-9,10-anthraquinone
Fórmula: C₁₄H₆Cl₂O₂
Número MDL : MFCD00192002
Número CAS: 602-25-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ddd4e0f5fca36caaab5722c8c608dee90e4c7ef5&vid=ddd4e0f5fca36caaab5722c8c608dee90e4c7ef5&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 189.0 to 193.0 deg-C