Print…
2,6-Dibromo-9,10-anthraquinone ≥95.0% (por HPLC)
Fornecedor: TCI
D3182-1G D3182-5G
TCIAD3182-1GEA 37 EUR
TCIAD3182-1G TCIAD3182-5G
2,6-Dibromo-9,10-anthraquinone ≥95.0% (por HPLC)
2,6-Dibromo-9,10-anthraquinone
Fórmula: C₁₄H₆Br₂O₂
Ponto de Fusão: 290°C
Número MDL : MFCD08276344
Número CAS: 633-70-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ba9e74dce6a1fe978b1865c2f647d14fb2aeb855&vid=ba9e74dce6a1fe978b1865c2f647d14fb2aeb855&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%