Print…
3-(4-Methoxybenzoyl)propionic acid 98+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-(4-Methoxyphenyl)-4-oxobutanoic acid
A18210.06 A18210.14
A18210.06EA 42 EUR
A18210.06 A18210.14
3-(4-Methoxybenzoyl)propionic acid 98+%
3-(4-Methoxybenzoyl)propionic acid
Purity: 98+% CAS No.: 3153-44-4 Molecular Formula: C11H12O4 Formula Weight: 208.21 Melting Point: 147-151° Beilstein Reference: 785074
Fórmula: C₁₁H₁₂O₄
Peso Molecular: 208.21 g/mol
Ponto de Fusão: 147…151 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002795
Número CAS: 3153-44-4
EINECS: 221-593-4