Print…
1-Bromo-2-(bromomethyl)naphthalene ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
B1607-1G B1607-25G B1607-5G
TCIAB1607-1GEA 55 EUR
TCIAB1607-1G TCIAB1607-25G TCIAB1607-5G
1-Bromo-2-(bromomethyl)naphthalene ≥97.0% (por GC)
1-Bromo-2-(bromomethyl)naphthalene
Fórmula: C₁₁H₈Br₂
Peso Molecular: 299.99 g/mol
Número MDL : MFCD00046369
Número CAS: 37763-43-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b05b0339087c5dd0ddd3686ccb91179ac567d3ed&vid=b05b0339087c5dd0ddd3686ccb91179ac567d3ed&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 106.0 to 110.0 deg-C