Rhodium(III) oxide pentahydrate ≥99.99% (baseado nos metais) Rh ≥ 59%, Premion®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
12667.01
12667.03
12667.06
12667.01EA
449
EUR
12667.01
12667.03
12667.06
Rhodium(III) oxide pentahydrate ≥99.99% (baseado nos metais) Rh ≥ 59%, Premion®
Rhodium(III) oxide pentahydrate
Purity: 99.99%
CAS No.: 39373-27-8
Molecular Formula: Rh2O3.5H2O
Formula Weight: 343.88 (253.81anhy)
Physical Form: Powder
Melting Point: dec.
MDL No.: MFCD00149843
Fórmula:
O₃Rh₂·5H₂O Ponto de Fusão: Dec. Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00149843 Número CAS: 39373-27-8 EINECS: 234-846-9 |