Print…
Rhodium(III) oxide, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
204226-1G 204226-500MG
SIAL204226-1GEA 669 EUR
SIAL204226-1G SIAL204226-500MG
Rhodium(III) oxide, Sigma-Aldrich®
Rhodium(III) oxide
Fórmula: O₃Rh₂
Número MDL : MFCD00011205
Número CAS: 12036-35-0
EINECS: 234-846-9