Rhodium(III) oxide, anidro ≥99.9% (baseado em metais) Rh ≥ 80.6%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
11814.02
11814.04
11814.02EA
1200
EUR
11814.02
11814.04
Rhodium(III) oxide, anidro ≥99.9% (baseado em metais) Rh ≥ 80.6%
Rhodium(III) oxide
Purity: 99.9%
CAS No.: 12036-35-0
Molecular Formula: Rh2O3
Formula Weight: 253.81
Physical Form: Powder
Density: 8.20
Appearance: Grey to black
Odour: Odourless
Melting Point: 1100° dec.
MDL No.: MFCD00011205
Fórmula:
O₃Rh₂ Peso Molecular: 253.81 g/mol Ponto de Fusão: 1100 °C (decomposição) Densidade: 8.20 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011205 Número CAS: 12036-35-0 EINECS: 234-846-9 |