Print…
Zirconium disulphate tetrahydrate ≥99.99% (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
43194.22 43194.14
43194.22EA 902 EUR
43194.22 43194.14
Zirconium disulphate tetrahydrate ≥99.99% (baseado em metais)
Zirconium disulphate tetrahydrate
Purity: 99.99% CAS No.: 7446-31-3 Molecular Formula: Zr(SO4)2.4H2O Formula Weight: 355.40 (283.34anhy) Physical Form: Crystalline powder Density: 3.22 Appearance: White Merck Reference: 14,10182 MDL No.: MFCD00149267
Fórmula: O₈S₂Zr·4H₂O
Peso Molecular: 355.396 g/mol
Densidade: 3.22
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149267
Número CAS: 7446-31-3
EINECS: 238-694-4
Merck Index: 14,10182