Print…
Gadolinium nitride ≥99.5%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Gadolinium(III) nitride
46709.03 46709.06
46709.03EA 48.3 EUR
46709.03 46709.06
Gadolinium nitride ≥99.5%
Gadolinium nitride
Fórmula: GdN
Peso Molecular: 171.26 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00049943
Número CAS: 25764-15-2
EINECS: 247-250-9