Print…
Gadolinium trichloride hydrate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: Gadolinium(III) chloride hydrate
450855-10G 450855-50G
SIAL450855-10GEA 167 EUR
SIAL450855-10G SIAL450855-50G
Gadolinium trichloride hydrate, Sigma-Aldrich®
Gadolinium trichloride hydrate
Fórmula: Cl₃Gd·H₂O
Peso Molecular: 281.624 g/mol
Número MDL : MFCD00149732
Número CAS: 19423-81-5
EINECS: 233-386-6