Indium(III) hydroxide ≥99.8% (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
40100.09
40100.18
40100.09EA
68.9
EUR
40100.09
40100.18
Indium(III) hydroxide ≥99.8% (baseado em metais)
Indium(III) hydroxide
Purity: 99.8%
CAS No.: 20661-21-6
Molecular Formula: In(OH)3
Formula Weight: 165.84
Physical Form: Powder
Melting Point: 150° -H2O
MDL No.: MFCD00011056
Fórmula:
H₃InO₃ Ponto de Fusão: 150 °C (-H₂O) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011056 Número CAS: 20661-21-6 EINECS: 243-947-7 |