Indium(III) hydroxide ≥99.998% (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
11855.09
11855.18
11855.09EA
112
EUR
11855.09
11855.18
Indium(III) hydroxide ≥99.998% (baseado em metais)
Indium(III) hydroxide
Purity: 99.998%
CAS No.: 20661-21-6
Molecular Formula: In(OH)3
Formula Weight: 165.84
Physical Form: -100 Mesh Powder
Melting Point: 150° -H2O
MDL No.: MFCD00011056
Fórmula:
H₃InO₃ Ponto de Fusão: 150 °C (-H₂O) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011056 Número CAS: 20661-21-6 EINECS: 243-947-7 |