Ethyl-2-methylnicotinate ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
L03256.06
L03256.14
L03256.06EA
81.7
EUR
L03256.06
L03256.14
Ethyl-2-methylnicotinate ≥97%
Ethyl-2-methylnicotinate
Purity: 97%
CAS No.: 1721-26-2
Molecular Formula: C9H11NO2
Formula Weight: 165.19
Flash Point: 102°(215°F)
Refractive Index: 1.5050
Odour: Recognizable
Boiling Point: 107-108°/13mm
Beilstein Reference: 118200
MDL No.: MFCD00006336
Fórmula:
C₉H₁₁NO₂ Ponto de ebulição: 107…108 °C (13 mmHg) Densidade: 1,070 Ponto de Inflamação: 102 °C (215 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00006336 Número CAS: 1721-26-2 EINECS: 217-013-4 |