Print…
Ethyl glycidyl ether ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
E0465-25ML E0465-500ML
TCIAE0465-25MLEA 45 EUR
TCIAE0465-25ML TCIAE0465-500ML
Ethyl glycidyl ether ≥98.0% (por GC)
Ethyl glycidyl ether
Fórmula: C₅H₁₀O₂
Ponto de ebulição: 128°C
Número MDL : MFCD00085264
Número CAS: 4016-11-9
EINECS: 223-671-3
UN: 2752
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f2b6c20437a681a0469d0fb93002c703dc34047e&vid=f2b6c20437a681a0469d0fb93002c703dc34047e&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Specific gravity (20/20) 0.9450 to 0.9480
Refractive index n20/D 1.4070 to 1.4090