Print…
Glycidyl isopropyl ether ≥96.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 2,3-Epoxypropyl Isopropyl Ether
G0255-25ML G0255-500ML
TCIAG0255-25MLEA 24 EUR
TCIAG0255-25ML TCIAG0255-500ML
Glycidyl isopropyl ether ≥96.0% (por GC)
Glycidyl isopropyl ether
Fórmula: C₆H₁₂O₂
Ponto de ebulição: 132°C
Ponto de Inflamação: 33°C
Número MDL : MFCD00005139
Número CAS: 4016-14-2
EINECS: 223-672-9
UN: 3271
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a1b08933a7c1f3cbbf7eeda534afd3b11d278396&vid=a1b08933a7c1f3cbbf7eeda534afd3b11d278396&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %