Methyl-3,5-dibromosalicylate ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Methyl 3,5-dibromo-2-hydroxybenzoate
B25077.14
B25077.22
B25077.14EA
51.7
EUR
B25077.14
B25077.22
Methyl-3,5-dibromosalicylate ≥98%
Methyl-3,5-dibromosalicylate
Purity: 98%
CAS No.: 21702-79-4
Molecular Formula: C8H6Br2O3
Formula Weight: 309.94
Melting Point: 150-152°
MDL No.: MFCD00017534
Fórmula:
C₈H₆Br₂O₃ Ponto de Fusão: 150…152 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00017534 Número CAS: 21702-79-4 |