Print…
(±)-Ácido aspártico, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 2-Aminobutanedioic acid, DL-Aspartic acid
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
A9006-100G A9006-1KG A9006-500G
SIALA9006-100GEA 43.3 EUR
SIALA9006-100G SIALA9006-1KG SIALA9006-500G
(±)-Ácido aspártico, Sigma-Aldrich®
(±)-Ácido aspártico
Fórmula: C₄H₇NO₄
Peso Molecular: 133.10 g/mol
Número MDL : MFCD00063083
Número CAS: 617-45-8
EINECS: 210-513-3