(±)-Ácido aspártico ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
2-Aminobutanedioic acid, DL-Aspartic acid
A13646.0E
A13646.22
A13646.36
A13646.0EEA
287
EUR
A13646.0E
A13646.22
A13646.36
(±)-Ácido aspártico ≥98%
(±)-Ácido aspártico
Purity: 98+%
CAS No.: 617-45-8
Molecular Formula: C4H7NO4
Formula Weight: 133.10
Melting Point:
Fórmula:
C₄H₇NO₄ Peso Molecular: 133.10 g/mol Ponto de Fusão: >300 °C (decomposição) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00063083 Número CAS: 617-45-8 EINECS: 210-513-3 |