Print…
DL-Glutamic acid monohydrate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
G1126-100G G1126-1KG G1126-25G
SIALG1126-100GEA 162 EUR
SIALG1126-100G SIALG1126-1KG SIALG1126-25G
DL-Glutamic acid monohydrate, Sigma-Aldrich®
DL-Glutamic acid monohydrate
Fórmula: C₅H₉NO₄·1H₂O
Número MDL : MFCD00150703
Número CAS: 19285-83-7
EINECS: 210-522-2