Homophthalic anhydride 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
156300050
156300250
156301000
ACRO156300050EA
31.4
EUR
ACRO156300050
ACRO156300250
ACRO156301000
Homophthalic anhydride 98%
Homophthalic anhydride
Fórmula:
C₉H₆O₃ Ponto de Fusão: 140…144 °C Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD00006894 Número CAS: 703-59-3 EINECS: 211-873-4 |
Appearance | Light yellow to beige Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration excess NaOH | ≥97.5 % |
Phosphate (PO4) | ≤0.003 % |
Insoluble matter | ≤0.05 % |