Print…
1-Bromo-2,4,6-tri-tert-butylbenzene, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
407097-1G 407097-5G
SIAL407097-1GEA 173 EUR
SIAL407097-1G SIAL407097-5G
1-Bromo-2,4,6-tri-tert-butylbenzene, Sigma-Aldrich®
1-Bromo-2,4,6-tri-tert-butylbenzene
Fórmula: C₁₈H₂₉Br
Número MDL : MFCD00191861
Número CAS: 3975-77-7