Print…
1-Bromo-3,5-di-tert-butylbenzene ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
B3547-25G B3547-5G
TCIAB3547-25GEA 148 EUR
TCIAB3547-25G TCIAB3547-5G
1-Bromo-3,5-di-tert-butylbenzene ≥98.0% (por GC)
1-Bromo-3,5-di-tert-butylbenzene
Fórmula: C₁₄H₂₁Br
Ponto de ebulição: 158°C
Número MDL : MFCD00796945
Número CAS: 22385-77-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=eb41a0c62dcebd75e97d80f74dc3b127b6cb8e5f&vid=eb41a0c62dcebd75e97d80f74dc3b127b6cb8e5f&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 63.0 to 67.0 deg-C