Print…
1-Bromo-3,5-di-tert-butylbenzene, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
592161-10G 592161-1G
SIAL592161-10GEA 541 EUR
SIAL592161-10G SIAL592161-1G
1-Bromo-3,5-di-tert-butylbenzene, Sigma-Aldrich®
1-Bromo-3,5-di-tert-butylbenzene
Fórmula: C₁₄H₂₁Br
Número MDL : MFCD00796945
Número CAS: 22385-77-9