1-Bromo-3,5-di-tert-butylbenzene ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
L14646.03
L14646.06
L14646.14
L14646.03EA
60.5
EUR
L14646.03
L14646.06
L14646.14
1-Bromo-3,5-di-tert-butylbenzene ≥99%
1-Bromo-3,5-di-tert-butylbenzene
Purity: 99%
CAS No.: 22385-77-9
Molecular Formula: C14H21Br
Formula Weight: 269.23
Melting Point: 62-66°
Beilstein Reference: 2091559
Fórmula:
C₁₄H₂₁Br Ponto de Fusão: 62…66 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00796945 Número CAS: 22385-77-9 |