Print…
4-(2-Methoxyethyl)phenol ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: p-(2-Methoxyethyl) phenol
B23548.09 B23548.18
B23548.09EA 49 EUR
B23548.09 B23548.18
4-(2-Methoxyethyl)phenol ≥98%
4-(2-Methoxyethyl)phenol
Purity: 98% CAS No.: 56718-71-9 Molecular Formula: C9H12O2 Formula Weight: 152.19 Melting Point: 43-45° MDL No.: MFCD00017537
Fórmula: C₉H₁₂O₂
Ponto de Fusão: 43…45 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00017537
Número CAS: 56718-71-9
EINECS: 260-354-9