Print…
Benzyl methyl ether ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: (Methoxymethyl)benzene
B0424-25ML B0424-500ML
TCIAB0424-25MLEA 47 EUR
TCIAB0424-25ML TCIAB0424-500ML
Benzyl methyl ether ≥97.0% (por GC)
Benzyl methyl ether
Fórmula: C₈H₁₀O
Peso Molecular: 122.17 g/mol
Ponto de Inflamação: 56°C
Número MDL : MFCD00025901
Número CAS: 538-86-3
EINECS: 208-705-7
UN: 3271
ADR: 3 III
Merck Index: 14,01140
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %