Benzyl methyl ether ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Purity: 99%
CAS No.: 538-86-3
Molecular Formula: C6H5CH2OCH3
Formula Weight: 122.17
Flash Point: 56°(133°F)
Refractive Index: 1.5015
Melting Point: -53°
Boiling Point: 173-175°
Merck Reference: 14,1140
UN No.: 3271
MDL No.: MFCD00025901
Fórmula:
C₈H₁₀O Ponto de ebulição: 173…175 °C Ponto de Fusão: –53 °C Densidade: 0,940 Ponto de Inflamação: 56 °C (133 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00025901 Número CAS: 538-86-3 EINECS: 208-705-7 UN: 3271 ADR: 3,III Merck Index: 14,1140 |