Print…
2-Iodo-3-nitrotoluene ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2-Iodo-1-methyl-3-nitrobenzene
I0799-25G I0799-5G
TCIAI0799-25GEA 313 EUR
TCIAI0799-25G TCIAI0799-5G
2-Iodo-3-nitrotoluene ≥98.0% (por GC)
2-Iodo-3-nitrotoluene
Fórmula: C₇H₆INO₂
Número MDL : MFCD00091040
Número CAS: 6277-17-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=23d03c74fe03101e88de08db2749e0c0ca4ecc3c&vid=23d03c74fe03101e88de08db2749e0c0ca4ecc3c&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 65.0 to 69.0 deg-C