Print…
Benzyl chloromethyl ether ≥90.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: ((Chloromethoxy)methyl)benzene
B1207-25G B1207-500G B1207-100G
TCIAB1207-25GEA 38 EUR
TCIAB1207-25G TCIAB1207-500G TCIAB1207-100G
Benzyl chloromethyl ether ≥90.0% (por GC)
Benzyl chloromethyl ether
Fórmula: C₈H₉ClO
Peso Molecular: 156.61 g/mol
Ponto de ebulição: 56°C
Ponto de Inflamação: 91°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00000886
Número CAS: 3587-60-8
UN: 2810
ADR: 6.1 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=af713ec31cef7461211511f5e2c0b83ff92f3355&vid=af713ec31cef7461211511f5e2c0b83ff92f3355&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %