Print…
Benzyl chloromethyl ether, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
13282-10ML 13282-50ML
SIAL13282-10MLEA 41.4 EUR
SIAL13282-10ML SIAL13282-50ML
Benzyl chloromethyl ether, Sigma-Aldrich®
Benzyl chloromethyl ether
Fórmula: C₈H₉ClO
Número MDL : MFCD00000886
Número CAS: 3587-60-8
UN: 2810
ADR: 6.1,III