Print…
Benzyl chloromethyl ether 75%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: ((Chloromethoxy)methyl)benzene
376950100 376950500 376952500
ACRO376950100EA 29 EUR
ACRO376950100 ACRO376950500 ACRO376952500
Benzyl chloromethyl ether 75%
Benzyl chloromethyl ether
Fórmula: C₈H₉ClO
Peso Molecular: 156.61 g/mol
Ponto de ebulição: 102 °C (14 mmHg)
Densidade: 1.13 g/cm³
Ponto de Inflamação: 91 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00000886
Número CAS: 3587-60-8
UN: 2810
ADR: 6.1 III
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥70 %